3,4-Pyridinedicarboximide 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR29467-100G OR29467-25G OR29467-5G
APOSOR29467-100GEA 173 EUR InStock
APOSOR29467-100G APOSOR29467-25G APOSOR29467-5G
3,4-Pyridinedicarboximide 99%
3,4-Pyridinedicarboximide
Formule: C₇H₄N₂O₂
Point de fusion: 232…235 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013439
Numéro CAS: 4664-01-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité