Alcool 3,5-dichlorobenzylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR29565-100GEA 26.3 EUR InStock
APOSOR29565-100G APOSOR29565-5G APOSOR29565-25G
Alcool 3,5-dichlorobenzylique
Alcool 3,5-dichlorobenzylique
Formule: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Point de fusion: 76…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004634
Numéro CAS: 60211-57-6
EINECS: 262-109-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité