4-Isopropyl-5-mercapto-4H-1,2,4-triazol-3-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR29581-1G OR29581-5G
APOSOR29581-1GEA 35 EUR InStock
APOSOR29581-1G APOSOR29581-5G
4-Isopropyl-5-mercapto-4H-1,2,4-triazol-3-ol
4-Isopropyl-5-mercapto-4H-1,2,4-triazol-3-ol
Formule: C₅H₉N₃OS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00068125
Numéro CAS: 53065-47-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité