4-(1,3-Dithiolan-2-yl)phenol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR29583-1G OR29583-5G
APOSOR29583-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR29583-1G APOSOR29583-5G
4-(1,3-Dithiolan-2-yl)phenol
4-(1,3-Dithiolan-2-yl)phenol
Formule: C₉H₁₀OS₂
MW: 198,30 g/mol
Point de fusion: 114…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068127
Numéro CAS: 22068-49-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité