(4-Methoxyphenoxy)acetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR29620-10GEA 91.6 EUR InStock
APOSOR29620-10G APOSOR29620-5G
(4-Methoxyphenoxy)acetonitrile
(4-Methoxyphenoxy)acetonitrile
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017528
Numéro CAS: 22446-12-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité