1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Ethyl-3-methylpyrazole-5-carboxylic acid
OR29643-25G
APOSOR29643-25GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR29643-25G
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154,17 g/mol
Point de fusion: 142…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156147
Numéro CAS: 50920-65-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité