4-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Chloromethyl)-2-methylthiazole
OR29650-1G
APOSOR29650-1GEA 203 EUR InStock
APOSOR29650-1G
4-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole 95%
4-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole
Formule: C₅H₆ClNS
MW: 147,63 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051642
Numéro CAS: 39238-07-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité