Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thiophene-3-acetic acid hydrazide

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR29655-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR29655-5G APOSOR29655-1G
Thiophene-3-acetic acid hydrazide
Thiophene-3-acetic acid hydrazide


Formule: C₆H₈N₂OS
MW: 156,21 g/mol
Point de fusion: 85…86 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052946
Numéro CAS: 175276-94-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité