2,4-Dichlorobenzoate de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2,4-dichlorobenzoate
OR29697-100G OR29697-25G OR29697-5G
APOSOR29697-100GEA 134 EUR InStock
APOSOR29697-100G APOSOR29697-25G APOSOR29697-5G
2,4-Dichlorobenzoate de méthyle
2,4-Dichlorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆Cl₂O₂
MW: 205,04 g/mol
Point d'ébullition: 239 °C
Densité: 1.386 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085117
Numéro CAS: 35112-28-8
EINECS: 252-374-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité