5-Cyano-2-methylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 6-Methylnicotinonitrile, 5-Cyano-2-picoline
OR29756-25G OR29756-5G OR29756-1G
APOSOR29756-25GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR29756-25G APOSOR29756-5G APOSOR29756-1G
5-Cyano-2-methylpyridine 98%
5-Cyano-2-methylpyridine
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Point d'ébullition: 216…217 °C
Point de fusion: 83…87 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00038042
Numéro CAS: 3222-48-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité