(±)-Acide hydratropique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (±)-2-Phenylpropionic acid, (±)-Hydratropic acid, DL-2-Phenylpropionic acid, (±)-2-Phenylpropanoic acid
OR2976-100G OR2976-25G OR2976-5G
APOSOR2976-100GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR2976-100G APOSOR2976-25G APOSOR2976-5G
(±)-Acide hydratropique 97%
(±)-Acide hydratropique
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 260…266 °C
Point de fusion: –5 °C
Densité: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002650
Numéro CAS: 492-37-5
EINECS: 207-752-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité