2-Chloro-4'-methoxyacetanilide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR29760-1G OR29760-5G OR29760-10G
APOSOR29760-1GEA 51 EUR InStock
APOSOR29760-1G APOSOR29760-5G APOSOR29760-10G
2-Chloro-4'-methoxyacetanilide
2-Chloro-4'-methoxyacetanilide
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
Point de fusion: 121…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018907
Numéro CAS: 22303-36-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité