N-(3,5-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-(Chloroacetyl)-3,5-dichloroaniline
OR29761-1G
APOSOR29761-1GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR29761-1G
N-(3,5-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
N-(3,5-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
Formule: C₈H₆Cl₃NO
Point de fusion: 140…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 33560-48-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité