5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Bromo-3-nitro-2-pyridinol, 5-Bromo-3-nitropyridin-2(1H)-one
OR29816-100G
APOSOR29816-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR29816-100G
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine 97%
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine
Formule: C₅H₃BrN₂O₃
MW: 218,99 g/mol
Point de fusion: 246…250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023473
Numéro CAS: 15862-34-7
EINECS: 239-989-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité