Acide 2-chloroisonicotinique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Chloropyridine-4-carboxylic acid
OR29861-100G OR29861-1G OR29861-5G
APOSOR29861-100GEA 125 EUR InStock
APOSOR29861-100G APOSOR29861-1G APOSOR29861-5G
Acide 2-chloroisonicotinique
Acide 2-chloroisonicotinique
Formule: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191402
Numéro CAS: 6313-54-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité