5-Chloro-2-hydroxynicotinic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chloro-2-hydroxy-3-pyridinecarboxylic Acid
OR29878-25G
APOSOR29878-25GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR29878-25G
5-Chloro-2-hydroxynicotinic acid 97%
5-Chloro-2-hydroxynicotinic acid
Formule: C₆H₄ClNO₃
MW: 173,55 g/mol
Point de fusion: 258…260 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00204158
Numéro CAS: 38076-80-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité