2-Chloroisonicotinoyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR29882-1G OR29882-5G
APOSOR29882-1GEA 111 EUR InStock
APOSOR29882-1G APOSOR29882-5G
2-Chloroisonicotinoyl chloride 95%
2-Chloroisonicotinoyl chloride
Formule: C₆H₃Cl₂NO
MW: 176 g/mol
Point d'ébullition: 144 °C
Densité: 1.418 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00204232
Numéro CAS: 65287-34-5
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité