3,4-Diméthoxybenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Veratronitrilo
APOSOR2992-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR2992-100G APOSOR2992-25G
3,4-Diméthoxybenzonitrile
3,4-Diméthoxybenzonitrile
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Point de fusion: 65…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001802
Numéro CAS: 2024-83-1
EINECS: 217-969-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité