Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-3-chloroaniline

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

APOSOR29950-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR29950-100G APOSOR29950-25G APOSOR29950-1G
4-Bromo-3-chloroaniline
4-Bromo-3-chloroaniline


Formule: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
Point de fusion: 61…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041311
Numéro CAS: 21402-26-6
EINECS: 244-370-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité