4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR29956-1GEA 81.5 EUR InStock
APOSOR29956-1G APOSOR29956-5G APOSOR29956-25G
4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile 95%
4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile
Formule: C₈H₆N₂O₃
MW: 178,1448 g/mol
Point de fusion: 148…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221439
Numéro CAS: 33224-23-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité