Thiophene-2-carboxamidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2996-1G OR2996-5G
APOSOR2996-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR2996-1G APOSOR2996-5G
Thiophene-2-carboxamidine hydrochloride
Thiophene-2-carboxamidine hydrochloride
Formule: C₅H₇ClN₂S
Point de fusion: 173…177 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00173786
Numéro CAS: 54610-70-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité