3-Hydroxy-5-méthylisoxazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Hymexazol
OR2998-25G OR2998-5G
APOSOR2998-25GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR2998-25G APOSOR2998-5G
3-Hydroxy-5-méthylisoxazole 97%
3-Hydroxy-5-méthylisoxazole
Formule: C₄H₅NO₂
MW: 99,09 g/mol
Point de fusion: 87 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00144468
Numéro CAS: 10004-44-1
EINECS: 233-000-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité