Methyl-3-methylsalicylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR29986-5GEA 72.7 EUR InStock
APOSOR29986-5G APOSOR29986-25G APOSOR29986-1G
Methyl-3-methylsalicylate 97%
Methyl-3-methylsalicylate
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020051
Numéro CAS: 23287-26-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité