3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300090-500MG OR300090-1G
APOSOR300090-500MGEA 26.1 EUR InStock
APOSOR300090-500MG APOSOR300090-1G
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Formule: C9H9NO
MW: 147,1700 g/mol
Point de fusion: 75…80 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00853963
Numéro CAS: 1196-38-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité