5-Formylpicolinonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Formylpyridine-2-carbonitrile
OR300168-1G OR300168-5G
APOSOR300168-1GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR300168-1G APOSOR300168-5G
5-Formylpicolinonitrile
5-Formylpicolinonitrile
Formule: C7H4N2O
MW: 132,1200 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12755972
Numéro CAS: 131747-68-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité