Ethyl-4-chlorobenzoylformate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-(4-chlorophenyl)-2-oxoacetate, Ethyl (4-chlorophenyl)(oxo)acetate
OR30031-10G OR30031-25G OR30031-5G
APOSOR30031-10GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR30031-10G APOSOR30031-25G APOSOR30031-5G
Ethyl-4-chlorobenzoylformate 97%
Ethyl-4-chlorobenzoylformate
Formule: C₁₀H₉ClO₃
MW: 212,6300 g/mol
Point d'ébullition: 85 °C/0.1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319615
Numéro CAS: 34966-48-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité