Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(+)-Phényl-1-éthanediol-1,2 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-(+)-Phényléthane-1,2-diol

APOSOR3005-5GEA 72.7 EUR InStock
APOSOR3005-5G
(S)-(+)-Phényl-1-éthanediol-1,2 97%
(S)-(+)-Phényl-1-éthanediol-1,2


Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066256
Numéro CAS: 25779-13-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité