4-Chloro-5-methyl-isoxazol-3-ylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-4-chloro-5-methylisoxazole
OR300501-1G OR300501-5G
APOSOR300501-1GEA 166 EUR InStock
APOSOR300501-1G APOSOR300501-5G
4-Chloro-5-methyl-isoxazol-3-ylamine
4-Chloro-5-methyl-isoxazol-3-ylamine
Formule: C₄H₅ClN₂O
MW: 132,55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11227222
Numéro CAS: 5819-39-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité