Methyl-3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]propanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300521-10G OR300521-1G OR300521-5G
APOSOR300521-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR300521-10G APOSOR300521-1G APOSOR300521-5G
Methyl-3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]propanoate
Methyl-3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]propanoate
Formule: C₇H₁₃NO₄
MW: 175,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11651408
Numéro CAS: 105240-68-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité