5-Oxopyrrolidine-3-carboxylic acid methyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300522-5G OR300522-25G
APOSOR300522-5GEA 85.8 EUR InStock
APOSOR300522-5G APOSOR300522-25G
5-Oxopyrrolidine-3-carboxylic acid methyl ester
5-Oxopyrrolidine-3-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₆H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08275678
Numéro CAS: 35309-35-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité