Methyl-3-(benzylamino)propanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-(benzylamino)propanoate
OR300523-10G OR300523-1G OR300523-5G OR300523-25G OR300523-250MG OR300523-2.5G
APOSOR300523-10GEA 91.5 EUR InStock
APOSOR300523-10G APOSOR300523-1G APOSOR300523-5G APOSOR300523-25G APOSOR300523-250MG APOSOR300523-2.5G
Methyl-3-(benzylamino)propanoate
Methyl-3-(benzylamino)propanoate
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,25 g/mol
Point d'ébullition: 145…147 °C/7mmHg
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01475856
Numéro CAS: 23574-01-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité