Piperazine-1-carboxamidinium acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR300536-1G OR300536-5G
APOSOR300536-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR300536-1G APOSOR300536-5G
Piperazine-1-carboxamidinium acetate
Piperazine-1-carboxamidinium acetate
Formule: C₇H₁₆N₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568300
Numéro CAS: 60729-88-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité