2-Chloro-4-(3-nitrophenyl)[1,3,5]triazine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR300585-1G OR300585-250MG OR300585-500MG OR300585-2.5G
APOSOR300585-1GEA 275 EUR InStock
APOSOR300585-1G APOSOR300585-250MG APOSOR300585-500MG APOSOR300585-2.5G
2-Chloro-4-(3-nitrophenyl)[1,3,5]triazine
2-Chloro-4-(3-nitrophenyl)[1,3,5]triazine
Formule: C₉H₅ClN₄O₂
MW: 236,62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11052416
Numéro CAS: 919085-47-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité