6-Nitro-o-anisidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Nitro-o-anisidine, 2-Amino-3-nitroanisole, 2-Methoxy-6-nitrophenylamine, 2-Methoxy-6-nitroaniline
OR300658-1G OR300658-5G
APOSOR300658-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR300658-1G APOSOR300658-5G
6-Nitro-o-anisidine
6-Nitro-o-anisidine
Formule: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01930197
Numéro CAS: 16554-45-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité