Acide (4-iodophénoxy)acétique
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR300666-5GEA 129 EUR InStock
APOSOR300666-5G APOSOR300666-25G
Acide (4-iodophénoxy)acétique
Acide (4-iodophénoxy)acétique
Formule: (C₆H₄I)OCH₂COOH
MW: 278,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014359
Numéro CAS: 1878-94-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité