4-Chloropyridine-2-carbonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR300669-1G OR300669-5G OR300669-25G
APOSOR300669-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR300669-1G APOSOR300669-5G APOSOR300669-25G
4-Chloropyridine-2-carbonitrile 98%
4-Chloropyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₃ClN₂
MW: 138,5500 g/mol
Point de fusion: 81…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06009833
Numéro CAS: 19235-89-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité