6-Hydroxymethylnicotinic acid ethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 6-(hydroxymethyl)pyridine-3-carboxylate
OR300696-1G OR300696-500MG OR300696-5G
APOSOR300696-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR300696-1G APOSOR300696-500MG APOSOR300696-5G
6-Hydroxymethylnicotinic acid ethyl ester
6-Hydroxymethylnicotinic acid ethyl ester
Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12131130
Numéro CAS: 35005-81-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité