5-Phenyl[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 5-phenyl-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate
OR300703-1G OR300703-5G
APOSOR300703-1GEA 195 EUR InStock
APOSOR300703-1G APOSOR300703-5G
5-Phenyl[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
5-Phenyl[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₃
MW: 218,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01764002
Numéro CAS: 37384-62-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité