1-Éthyl-2-iodobenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Ethyliodobenzene, 1-Iodo-2-ethylbenzene
OR30075-100G OR30075-25G
APOSOR30075-100GEA 49.3 EUR InStock
APOSOR30075-100G APOSOR30075-25G
1-Éthyl-2-iodobenzène
1-Éthyl-2-iodobenzène
Formule: C₈H₉I
MW: 232,06 g/mol
Point d'ébullition: 221 °C
Densité: 1.618 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040871
Numéro CAS: 18282-40-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité