3-Methoxybenzamidoxime
Fournisseur: Apollo Scientific
OR300766-1G OR300766-250MG OR300766-5G
APOSOR300766-1GEA 157 EUR InStock
APOSOR300766-1G APOSOR300766-250MG APOSOR300766-5G
3-Methoxybenzamidoxime
3-Methoxybenzamidoxime
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07161438
Numéro CAS: 73647-50-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité