Methyl-2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl 2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate
OR300783-25G OR300783-100G
APOSOR300783-25GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR300783-25G APOSOR300783-100G
Methyl-2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate 95%
Methyl-2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate
Formule: C₉H₈BrNO₄
MW: 274,07 g/mol
Point de fusion: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114315
Numéro CAS: 98475-07-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité