3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Phenyl-1H-pyrazol-3-amine
OR300791-1G OR300791-5G
APOSOR300791-1GEA 39.3 EUR InStock
APOSOR300791-1G APOSOR300791-5G
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
Formule: C₉H₉N₃
MW: 159,19 g/mol
Point de fusion: 176…180 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01693715
Numéro CAS: 5591-70-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité