(Phénylthio)acétonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Phenylthio)acetonitrile
OR30082-5G
APOSOR30082-5GEA 77 EUR InStock
APOSOR30082-5G
(Phénylthio)acétonitrile
(Phénylthio)acétonitrile
Formule: C₈H₇NS
MW: 149,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019831
Numéro CAS: 5219-61-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité