3-Iodo-o-xylène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR30083-25GEA 72.7 EUR InStock
APOSOR30083-25G APOSOR30083-5G
3-Iodo-o-xylène
3-Iodo-o-xylène
Formule: C₈H₉I
MW: 232,06 g/mol
Point d'ébullition: 98…100 °C/15mmHg
Densité: 1,64 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041437
Numéro CAS: 31599-60-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité