2-(4-Bromophényl)ethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Alcool 4-bromophénéthylique
APOSOR30084-100GEA 212 EUR InStock
APOSOR30084-100G APOSOR30084-5G
2-(4-Bromophényl)ethanol
2-(4-Bromophényl)ethanol
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Point d'ébullition: 138 °C/9mmHg
Densité: 1,436 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002897
Numéro CAS: 4654-39-1
EINECS: 225-093-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité