1,3-Dichloro-4-iodobenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4-Dichloroiodobenzène
APOSOR30094-100GEA 68.4 EUR InStock
APOSOR30094-100G
1,3-Dichloro-4-iodobenzène
1,3-Dichloro-4-iodobenzène
Formule: C₆H₃Cl₂I
MW: 272,9 g/mol
Point d'ébullition: 262…263 °C
Densité: 2,01 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001035
Numéro CAS: 29898-32-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité