3-Methoxy-o-toluidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methoxy-2-methylaniline
OR301008-100G
APOSOR301008-100GEA 439 EUR InStock
APOSOR301008-100G
3-Methoxy-o-toluidine
3-Methoxy-o-toluidine
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,1800 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06412568
Numéro CAS: 19500-02-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité