3-Oxetanone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR301011-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR301011-100G APOSOR301011-25G APOSOR301011-5G
3-Oxetanone 98%
3-Oxetanone
Formule: C₃H₄O₂
MW: 72,06 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C
Densité: 1,124 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 26 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09263255
Numéro CAS: 6704-31-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité