4-Acétylbenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30102-100G OR30102-25G OR30102-5G
APOSOR30102-100GEA 173 EUR InStock
APOSOR30102-100G APOSOR30102-25G APOSOR30102-5G
4-Acétylbenzonitrile
4-Acétylbenzonitrile
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Point d'ébullition: 95…96 °C/14mmHg
Point de fusion: 55…58 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001825
Numéro CAS: 1443-80-7
EINECS: 215-885-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité