1H-Pyrazole-5-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1H-Pyrazol-5-carbaldehyde, 5-Formyl-1H-pyrazole
OR301050-25G OR301050-5G OR301050-100G
APOSOR301050-25GEA 154 EUR InStock
APOSOR301050-25G APOSOR301050-5G APOSOR301050-100G
1H-Pyrazole-5-carbaldehyde 97%
1H-Pyrazole-5-carbaldehyde
Formule: C₄H₄N₂O
MW: 96,087 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06657574
Numéro CAS: 948552-36-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité